Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pinces Mohr

Pinces Mohr

25 mm, 60 mm
N° de catalogue 229-0065
Fournisseur:   BOCHEM
Pinces Mohr
N° de catalogue 229-0065
Fournisseur:  BOCHEM
Pinces Mohr
Pinces Mohr

25 mm, 60 mm

Prix
4,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Laiton nickelé.

Spécifications
  • Largeur de serrage:
    25 mm
  • Longueur:
    60 mm