Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Cellule de conductivité numérique quatre pôles Tetracon 700 IQ pour eaux usées, sonde de température, sans câble SACIQ
N° de catalogue 708-0045
Fournisseur:   WTW ONLINE
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
N° de catalogue 708-0045
Fournisseur:  WTW ONLINE
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Accessories for on-line multi-parameter systems, IQ sensor net
Cellule de conductivité numérique quatre pôles Tetracon 700 IQ pour eaux usées, sonde de température, sans câble SACIQ
Prix
1 590,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Cellule de conductivité numérique quatre pôles Tetracon 700 IQ pour eaux usées, sonde de température, sans câble SACIQ
  • Seq:
    10