Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètre portable pour l'amidon (%), 0 − 30 %, 0,2 %
N° de catalogue 635-0048
Fournisseur:   BELLINGHAM STANLEY
Réfractomètres portables, Eclipse
N° de catalogue 635-0048
Fournisseur:  BELLINGHAM STANLEY
Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètres portables, Eclipse
Réfractomètre portable pour l'amidon (%), 0 − 30 %, 0,2 %
Prix
310,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Les réfractomètres Eclipse associent qualité optique et conception ergonomique afin de convenir à un grand nombre de processus et d'applications de contrôle qualité, tout particulièrement dans l'agroalimentaire.
  • Échelle claire haute précision
  • Réglage simple du zéro avec système de verrouillage
  • Conception anti-roulis
  • Oculaire confortable avec ajustement souple
  • Prisme facile à nettoyer et rabat de protection par simple pression
Livraison: Fournis avec étui, manuel d'instructions et certificat de conformité.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Plage de mesure:
    0 − 30 %
  • Résolution:
    0,2 %
  • Désignation:
    Réfractomètre portable pour l'amidon (%)
  • Seq:
    10