Measuring scoops
50 ml, 164 mm
N° de catalogue KART1059
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP blanc. Base aplatie, angles biseautés et poignée renforcée.
- Très bonne résistance chimique, incassables
- Résistent à des températures jusqu'à 130 °C, autoclavables
- Volume de la pelle indiqué sur la poignée
Spécifications
- Capacité:50 ml
- Longueur:164 mm
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.