Flasks, pear shaped
100 ml, 19/26 NS, 140 mm, 58 mm
N° de catalogue 212-0596
Fournisseur: SciLabware
Aller à :
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Spécifications
- Ø ext.:58 mm
- Rodage femelle:19/26 NS
- Capacité:100 ml
- Hauteur:140 mm