Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
100 ml, 14/23 NS, 135 mm, 58 mm
N° de catalogue 212-0595
Fournisseur:   SciLabware
Flasks, pear shaped
N° de catalogue 212-0595
Fournisseur:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
100 ml, 14/23 NS, 135 mm, 58 mm
Prix
32,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Spécifications
  • Ø ext.:
    58 mm
  • Rodage femelle:
    14/23 NS
  • Capacité:
    100 ml
  • Hauteur:
    135 mm