Flasks, pear shaped
50 ml, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Catalog # 212-0601
Supplier:   SciLabware
Flasks, pear shaped
Catalog # 212-0601
Supplier:  SciLabware
Flasks, pear shaped
Flasks, pear shaped
50 ml, 14/23 NS, 115 mm, 48 mm
Price
29,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Ideal for semi-micro distillations. With standard ground joint sleeve and white labelling field.
Specifications
  • Ø ext.:
    48 mm
  • Rodage femelle:
    14/23 NS
  • Capacité:
    50 ml
  • Hauteur:
    115 mm