Trolley, trays
Trays trolley, without guard rails, two handles and two trays, knockdown construction, 500W×750L mm, 2
N° de catalogue AGEN741
Fournisseur: Agencinox
Aller à :
Product Details & Documents
Trolleys with two handles, shaped trays made up of 18/10 stainless steel with bright polish finishing.
- Heavy duty structure
- Easy cleaning
- Available in knockdown construction or argon welded models
Spécifications
- Désignation:Trays trolley, without guard rails, two handles and two trays, knockdown construction, 500W×750L mm
- Seq:03
- Clayettes:2
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



