C columns
C columns
C 16/40, Verre, 16×400 mm
N° de catalogue 19-5102-01
Fournisseur:   Cytiva
C columns
N° de catalogue 19-5102-01
Fournisseur:  Cytiva
C columns
C columns
C 16/40, Verre, 16×400 mm
Prix
357,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
C columns are economical empty columns suitable for low pressure liquid chromatography and gravity feed at the lower volumes used at research scale.
  • Economical – for low pressure liquid chromatography at research scale
  • Broad compatibility – functions with a stand-alone pump, chromatography system, or gravity feed
  • Precise temperature control – with the optional cooling jacket
  • Efficient packing – packing reservoirs are available as accessories specific to each column diameter
Standard C-series columns have a fixed volume, but they can be upgraded through the addition of flow adapters. These work to keep bed height constant and protected from insoluble particles during chromatography. Adjustable flow adapters are available for 10 mm (AC 10), 16 mm (AC 16), and 26 mm (AC 26) diameter C columns.
Three RC packing reservoirs help optimize packing conditions, especially when packing high beds. They are available for each diameter in the C column series, and are quick and easy to assemble. After the resin is in the column, the RC reservoir can be connected to a pump or Mariotte flask to give optimal flow rates for packing.
Resolution and recovery can often be increased by fitting C columns with a JC thermostatic jacket during temperature-dependent low-pressure chromatography. JC jackets increase control of separation temperature and mechanical resistance of these columns, enabling operating pressures of up to 1 bar.
Livraison: Each C column comes equipped with polyethylene tubing (1,0 mm inner diameter, 2 m length), bed support screens, snap-on net rings, and instructions for research-scale column chromatography use.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    C 16/40
  • Matériau de colonne:
    Verre
  • Dimensions du lit:
    16×400 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5007-01
    Packing reservoirs RC 10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 240,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-1767-01
    Support screen for C-10 column
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 38,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5008-01
    Net rings C 10, AC 10 (10 µm)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 55,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5035-01
    Spare chromatographic tubes C 10/10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 128,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5110-01
    Packing reservoirs RC 16
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 233,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5037-01
    Tube C 10/40, glass, inner Ø 10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 200,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5109-01
    AC 16 flow adapter, for C-16 columns
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 220,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 18-8761-01
    Net rings for columns, 16 mm I-Ø, 10 µm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 64,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-0688-01
    O-rings for flow adapters and bottom end pieces, AK 26
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 59,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-0163-01
    O-rings for flow adapters and bottom end pieces
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 52,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5043-01
    O-rings for flow adapters and bottom end pieces (AC 10)
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 99,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5006-01
    AC 10 flow adapter, for C-10 columns
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 199,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5208-01
    Packing reservoirs RC 26
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 346,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 19-5207-01
    Flow adapters AC 26
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 259,00 €