Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Seringues à usage unique, Omnifix®

Seringues à usage unique, Omnifix®

Embout excentré, division 1,0 ml, 20 ml
N° de catalogue 612-2894
Fournisseur:   B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
N° de catalogue 612-2894
Fournisseur:  B. Braun
Seringues à usage unique, Omnifix®
Seringues à usage unique, Omnifix®

Embout excentré, division 1,0 ml, 20 ml

Prix
44,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC

  • Sans aiguille, avec graduations clairement lisibles
  • Piston équipé d'un double anneau d'étanchéité pour ralentir l'injection et la collecte, particulièrement adapté pour la distribution de plus petites quantités
  • Perte d'échantillons minimale

DIN EN ISO 10993

Certifications: DIN EN ISO 10993

Spécifications
  • Capacité:
    20 ml
  • Désignation:
    Embout excentré, division 1,0 ml
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.