Tourniquets
Tourniquets
Garrot pour adultes
N° de catalogue 489-1000
Fournisseur:   TERUMO
Tourniquets
N° de catalogue 489-1000
Fournisseur:  TERUMO
Tourniquets
Tourniquets
Garrot pour adultes
Prix
13,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These tourniquets are available in three sizes suitable for adults, children or babies.
  • Sturdy, safety snap closure with one-hand operation
  • Replaceable and washable ribbon
  • Metal-, latex- and phthalate-free
Designed for daily use in all clinical settings including ambulance.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Garrot pour adultes
  • Seq:
    01