Bacs à instruments
Couvercle pour bac 216-1401, 120x60x10 mm
Catalog # 216-1411
Bacs à instruments
Catalog # 216-1411
Bacs à instruments
Bacs à instruments
Couvercle pour bac 216-1401, 120x60x10 mm
Price
18,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En verre épais.
  • Stérilisation à l'air chaud jusqu'à 180 °C
  • Robustesse
  • Couvercle en acier inoxydable à commander séparément
Multipurpose dishes with vertical walls for a variety of applications in the laboratory, field use and industry.
Specifications
  • Désignation:
    Couvercle pour bac 216-1401
  • Seq:
    08
  • l×p×h:
    120x60x10 mm