Moules de base à usage unique
Moules de base à usage unique
Base mould, 24×24×5 mm
Catalog # 720-0822
Supplier:   Simport Scientific
Moules de base à usage unique
Catalog # 720-0822
Supplier:  Simport Scientific
Moules de base à usage unique
Moules de base à usage unique
Base mould, 24×24×5 mm
Price
270,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Finition intérieure lisse avec coins arrondis pour le retrait d'échantillons.
  • Pratiques
  • PS
Ils sont disponibles dans la même variété de tailles que les moules en métal et peuvent être utilisés avec les mêmes styles ou types de cassettes et d'anneaux d'inclusion.
Delivery information: Chaque boîtier contient deux distributeurs de 500 moules de socle.
Spécifications
  • Désignation:
    Base mould
  • Dimensions:
    24×24×5 mm
  • Seq:
    03