Bouchons, à pression, VacuCap®
gris, 16 mm
N° de catalogue 720-0553
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Ideal closures for glass and plastic reagent, sample and culture tubes, LDPE.
- Les joints jetables sont une solution de remplacement idéale et à faible coût des joints standard
- Joint à double bride pour ajustement optimal et imperméable
- Code couleur pour identification des échantillons
Les éléments de fermeture souple protègent contre les aérosols ou les microorganismes hautement infectieux. Les échantillons sont protégés de toute contamination croisée et l'environnement de travail est protégé des infections liées aux fuites. Le bouchon à épaulement garantit un ajustement optimal et imperméable pour une large gamme d'applications, y compris la centrifugation.
Documents
Spécifications
- Ø inférieur:16 mm
- Couleur:gris