Boîtes de Petri
Boîtes de Petri
Avec tapis absorbants, 50 mm, 9 mm, Stérile, 25 sachets de 20 pièces
N° de catalogue 720-0396
Fournisseur:   Simport Scientific
Boîtes de Petri
N° de catalogue 720-0396
Fournisseur:  Simport Scientific
Boîtes de Petri
Boîtes de Petri
Avec tapis absorbants, 50 mm, 9 mm, Stérile, 25 sachets de 20 pièces
Prix
234,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PS, sterile. These 50×9 mm Petri dishes with absorbent pads are ideal for culturing micro-organisms on either agar or broth based media.
  • Stackable
  • Squared off edges on both the top and bottom provide convenient grips for one handed opening
  • Snug fitting top ensures that neither the absorbent pad nor the agar media will dry out during incubation
  • Frosted area on top of lid permits labelling
They are designed to accommodate 47 mm diameter membrane filters.
Spécifications
  • Ø:
    50 mm
  • Emballage:
    25 sachets de 20 pièces
  • Stérilité:
    Stérile
  • Version:
    Avec tapis absorbants
  • Hauteur:
    9 mm