Bandelettes
Bandelettes
Chlorures, 30 - 600  mg/L, TS, 40
N° de catalogue 705-0186
Fournisseur:   Hach
Bandelettes
N° de catalogue 705-0186
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Bandelettes
Bandelettes
Chlorures, 30 - 600  mg/L, TS, 40
Numéro CAS:  
Prix
44,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 40 ST
Product Details & Documents
Simple to handle test strips give an overview of the water quality in just a few seconds. In the laboratory the strips can be used as an initial screening to indicate measuring range or potential problems.
  • Portable - ideal for field testing of surface water
  • Easy to use
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    40
  • Désignation:
    Chlorures
  • Type:
    TS
  • Plage de mesure:
    30 - 600  mg/L