Caps for sample tubes, tamper evident
Bouchon à vis, avec joint à lèvre pour tubes de transport, 10 ml, blanc
N° de catalogue 720-0574
Fournisseur: Simport Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Pour tubes:10 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Bouchon à vis, avec joint à lèvre pour tubes de transport
- Seq:03