Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
Flacon Verre, 1 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Cyclohexanone ≥99.0% pour analyses
N° de catalogue 23236.294
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 108-94-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Pimelic Ketone
- Numéro CAS:108-94-1
- Formule:C₆H₁₀(=O)
- Numéro MDL:MFCD00001625
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:13,02755
- Point d'ébullition:155,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–31 °C
- Densité:0,9478 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:43 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:203-631-1
- UN:1915
- ADR:3,III
- REACH:01-2119453616-35
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99.0 %
- Acidity:Max. 0.005 meq/g
- Boiling point:154.5 - 156.5 °C
- Density (20/4):0.946 - 0.948
- Indice de réfraction (20°C):1.449 - 1.451
- Viscosity (25°C):1.92 - 2.2 mPa·s
- Cyclohexanol:Max. 0.5 %
- Water:Max. 0.2 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Cat. No.:23236.294
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health