Écouvillons, simples
Écouvillons, 6 mm Ø tête, Bois/coton, 2,2 mm, 80 mm
N° de catalogue 115-0504
Fournisseur:   BAILLY
Écouvillons, simples
N° de catalogue 115-0504
Fournisseur:  BAILLY
Écouvillons, simples
Écouvillons, simples
Écouvillons, 6 mm Ø tête, Bois/coton, 2,2 mm, 80 mm
Prix
10,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Écouvillons simples adaptés à une large gamme d'applications.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø:
    2,2 mm
  • Désignation:
    Écouvillons, 6 mm Ø tête
  • Longueur:
    80 mm
  • Seq:
    001
  • Tige/Tête:
    Bois/coton