Écouvillons, simples
Écouvillons, simples
Écouvillons, 10/11 mm Ø tête, Bois/coton, 2,5 mm, 150 mm
N° de catalogue 115-0502
Fournisseur:   BAILLY
Écouvillons, simples
N° de catalogue 115-0502
Fournisseur:  BAILLY
Écouvillons, simples
Écouvillons, simples
Écouvillons, 10/11 mm Ø tête, Bois/coton, 2,5 mm, 150 mm
Prix
13,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Écouvillons simples adaptés à une large gamme d'applications.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Ø:
    2,5 mm
  • Désignation:
    Écouvillons, 10/11 mm Ø tête
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    003
  • Tige/Tête:
    Bois/coton