Écouvillons, simples
Écouvillons, 7/8 mm Ø tête, Bois/coton, 2,5 mm, 150 mm
N° de catalogue 115-0501
Fournisseur: BAILLY
Aller à :
Product Details & Documents
Écouvillons simples adaptés à une large gamme d'applications.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø:2,5 mm
- Désignation:Écouvillons, 7/8 mm Ø tête
- Longueur:150 mm
- Seq:004
- Tige/Tête:Bois/coton