Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
Semi-micro, 300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm), 12,5 mm, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
N° de catalogue 634-0001
Fournisseur:   Brand
Cuves à usage unique
N° de catalogue 634-0001
Fournisseur:  Brand
Cuves à usage unique
Cuves à usage unique
Semi-micro, 300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm), 12,5 mm, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
Prix
17,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Cuves à usage unique, macro ou semi-micro, en polystyrène (PS) ou polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
  • Flèche d'indication de la direction du faisceau
  • Trajet optique de 10 mm
  • Fenêtres légèrement rentrantes pour minimiser les rayures
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Livraison: Groupées d'un même lot pour garantir une variation minimale du coefficient d'extinction.
Emballage: En emballage pratique et refermable.
Spécifications
  • Ø ext.:
    12,5 mm
  • Trajet optique:
    10 mm
  • Type:
    Semi-micro
  • Volume:
    1,5 ml
  • Matière fenêtre:
    PMMA
  • Hauteur:
    45 mm
  • Seq:
    001
  • Plage de mesure:
    300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm)