Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Clear, without lid, 384, -
N° de catalogue 736-0146
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
N° de catalogue 736-0146
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Microplaques, 384 puits
Microplaques, 384 puits
Clear, without lid, 384, -
Prix
454,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PS. À l'exception de Small Volume™, toutes les microplaques 384 puits en PS sont dotées de puits à fond carré et arrondi qui associent les avantages d'un volume de travail flexible (de 10 à 130 µl) à une absorption et une formation de bulles réduites. Les plaques Small Volume™ disposent de puits ronds à géométrie conique, ce qui permet d'atteindre un volume de travail de 4 à 25 µl seulement. Toutes les plaques sont fournies sans couvercle, sauf pour certains formats stériles.
  • Profil de puits à fond plat
  • Choix de fond plein ou µClear®
  • Versions couplage moyen à élevé disponibles
  • Exempts de DNase, RNase et d'ADN humain, apyrogènes
Spécifications
  • Nb de puits:
    384
  • Stérile:
    -
  • Désignation:
    Clear, without lid
  • Seq:
    01