Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Chlorine (total) reagent set for CN-21P, includes sulfamic acid powder pillows, potassium iodide powder pillows and sodium thiosulfate standard solution (0,0246 N), 1 SET
N° de catalogue HACH2437700
Fournisseur:   Hach
Test kits, drop count tests
N° de catalogue HACH2437700
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Chlorine (total) reagent set for CN-21P, includes sulfamic acid powder pillows, potassium iodide powder pillows and sodium thiosulfate standard solution (0,0246 N), 1 SET
Numéro CAS:  
Prix
117,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
  • Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
  • Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
  • Réactifs fournis avec le kit
Attention: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 SET
  • Désignation:
    Chlorine (total) reagent set for CN-21P, includes sulfamic acid powder pillows, potassium iodide powder pillows and sodium thiosulfate standard solution (0,0246 N)
Spécifications