Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 2,5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
N° de catalogue 20246.323
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 7647-01-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
- Numéro CAS:7647-01-0
- Formule:HCl
- Numéro MDL:MFCD00011324
- Poids moléculaire:36.46 g/mol
- Point d'ébullition:110 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–30 °C
- Densité:1,18 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-595-7
- UN:1789
- ADR:8,II
- REACH:01-2119484862-27
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952503) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Packaging Information
P20_VWRC20246.298_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20246.323_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20246.367_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20246.460_SPEC_FR.pdf spec_VWRC20246.298
Product specification
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 35 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:2,5 L