Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 1 L
  20246.298
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
  20246.298
 :  7647-01-0
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Acide chlorhydrique 35%, TECHNICAL
Flacon Plastique, 1 L
 :  7647-01-0
17,40 €
1 * 1 L
  • Assay:
    Min. 35 %
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L