Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Sulphite reagent set for SU-5 kit, includes sulphamic acid powder pillows, sulphite 1 reagent powder pillows and sulphite 3 solution, up to 200 mg/l SO₃, 1 SET
N° de catalogue HACH2440000
Fournisseur:   Hach
Test kits, drop count tests
N° de catalogue HACH2440000
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Sulphite reagent set for SU-5 kit, includes sulphamic acid powder pillows, sulphite 1 reagent powder pillows and sulphite 3 solution, up to 200 mg/l SO₃, 1 SET
Numéro CAS:  
Prix
137,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
  • Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
  • Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
  • Réactifs fournis avec le kit
Caution: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 SET
  • Désignation:
    Sulphite reagent set for SU-5 kit, includes sulphamic acid powder pillows, sulphite 1 reagent powder pillows and sulphite 3 solution
  • Plage de mesure:
    up to 200 mg/l SO₃