Acide L(+)-ascorbique, TECHNICAL
Acide L(+)-ascorbique, TECHNICAL
Flacon plastique, 250 g
N° de catalogue 20155.237
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acide L(+)-ascorbique, TECHNICAL
N° de catalogue 20155.237
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  50-81-7
Acide L(+)-ascorbique, TECHNICAL
Acide L(+)-ascorbique, TECHNICAL
Flacon plastique, 250 g
Numéro CAS:  50-81-7
Prix
48,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • Numéro CAS:50-81-7
  • Formule:C₆H₈O₆
  • Numéro MDL:MFCD00064328
  • Poids moléculaire:176.13 g/mol
  • Index Merck:13,00837
  • Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:190…192 °C
  • Densité:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-066-2
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Identification:
    Conforme
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    250 g