Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Flacon Verre, 2,5 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 20070.325
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 75-05-8
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
- Numéro CAS:75-05-8
- Formule:H₃CCN
- Numéro MDL:MFCD00001878
- Poids moléculaire:41.05 g/mol
- Index Merck:13,00071
- Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–45,7 °C
- Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-835-2
- UN:1648
- ADR:3,II
- REACH:01-2119471307-38
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125)
Packaging Information
P20_VWRC20070.291_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20070.325_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20070.462_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20070.553_SPEC_FR.pdf P20_VWRC20070.950_SPEC_FR.pdf
Product specification
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 99 %
- Indice de réfraction (20°C):1.343 - 1.345
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Cat. No.:20070.325
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



