Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL

Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 20070.291
Inflammable
Irritant
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   VWR Chemicals
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
N° de catalogue 20070.291
Fournisseur:  VWR Chemicals
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  75-05-8
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL
Acétonitrile ≥99%, TECHNICAL

Flacon Verre, 1 L

Numéro CAS:  75-05-8
Prix
34,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • Numéro CAS:75-05-8
  • Formule:H₃CCN
  • Numéro MDL:MFCD00001878
  • Poids moléculaire:41.05 g/mol
  • Index Merck:13,00071
  • Point d'ébullition:81,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–45,7 °C
  • Densité:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:2 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-835-2
  • UN:1648
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471307-38
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Assay:
    Min. 99 %
  • Indice de réfraction (20°C):
    1.343 - 1.345

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Cat. No.:
    20070.291
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health

Spécifications