Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique
Iron standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 25 mg/l as Fe, 16
N° de catalogue HACH1425310
Fournisseur:   Hach
Solution étalon ferrique
N° de catalogue HACH1425310
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Solution étalon ferrique
Solution étalon ferrique
Iron standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 25 mg/l as Fe, 16
Numéro CAS:  
Prix
70,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Pour des contrôles précis afin de s'assurer du taux de fer.
  • Traceable to NIST
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    25 mg/l as Fe
  • Cdt:
    16
  • Désignation:
    Iron standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST)