Colour standards
Colour standards
Solution étalon couleur, 15 unités APHA (flacon de 1litre), Bottle, 1× 1 litre, 1 L
N° de catalogue 707-0009
Fournisseur:   Hach
Colour standards
N° de catalogue 707-0009
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Colour standards
Colour standards
Solution étalon couleur, 15 unités APHA (flacon de 1litre), Bottle, 1× 1 litre, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
177,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
For accuracy checks in colour determinations.
  • Simple Accuracy Checks
  • Minimize waste with Voluette ampoules
  • Reliable results
The voluette format has the following advantages: Open a fresh standard amopule for each accuracy check and each ampule contains enough standard for one set of standard additions. Sealed ampoules prevent accidental contamination or evaporation of standard solutions.
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Solution étalon couleur, 15 unités APHA (flacon de 1litre)
  • Info cdt:
    1× 1 litre