Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 25 mg/ml as P, 16
N° de catalogue 705-2026
Fournisseur:   Hach
Phosphorus standard solution
N° de catalogue 705-2026
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution
Phosphorus standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST), 25 mg/ml as P, 16
Numéro CAS:  
Prix
93,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in phosphorus determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    25 mg/ml as P
  • Cdt:
    16
  • Désignation:
    Phosphorus standard solution, pack of 16×10 ml voluette ampoules (NIST)