EC medium MPN tubes
EC medium MPN tubes
EC medium MPN tubes, -, 15
N° de catalogue HACH1410415
Fournisseur:   Hach
EC medium MPN tubes
N° de catalogue HACH1410415
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
EC medium MPN tubes
EC medium MPN tubes
EC medium MPN tubes, -, 15
Numéro CAS:  
Prix
61,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 15 ST
Product Details & Documents
EC medium is used to detect coliform bacteria using the Most Probable Number (MPN) method.
  • Save time and labour costs with ready to use MPN tubes, with minimal training requirements
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    15
  • Normes:
    -
  • Désignation:
    EC medium MPN tubes