Lead Standard Solutions, NIST
Lead Standard Solutions, NIST
Plomb, Pb, 100 mg/L, 100 mL
N° de catalogue 705-0051
Fournisseur:   Hach
Lead Standard Solutions, NIST
N° de catalogue 705-0051
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Lead Standard Solutions, NIST
Lead Standard Solutions, NIST
Plomb, Pb, 100 mg/L, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
49,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in lead determinations.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Plomb
  • Symbole:
    Pb