Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Alkalinity, model AL-TA, 385 - 8500 mg/l, 100, 1 KIT
N° de catalogue HACH2314500
Fournisseur:   Hach
Test kits, drop count tests
N° de catalogue HACH2314500
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Test kits, drop count tests
Test kits, drop count tests
Alkalinity, model AL-TA, 385 - 8500 mg/l, 100, 1 KIT
Numéro CAS:  
Prix
105,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
  • Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
  • Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
  • Réactifs fournis avec le kit
Attention: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 KIT
  • Désignation:
    Alkalinity, model AL-TA
  • Tests par set:
    100
  • Plage de mesure:
    385 - 8500 mg/l