Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartouche, 20 ml
N° de catalogue 551-0360
Fournisseur:   VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
N° de catalogue 551-0360
Fournisseur:  VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartouche, 20 ml
Prix
147,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Informations de commande: Frits has to be ordered separately
Spécifications
  • Type de colonne:
    Cartouche
  • Capacité:
    20 ml
  • Seq:
    05
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 551-0354
    Adapter caps for 1, 3 and 6 ml Bond Elut™ cartridges
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 15 ST - 98,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 551-0355
    Luer stopcocks
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 15 ST - 142,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI12131035
    Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 804,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • VARI12131034
    Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST - 739,00 €