Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartouche, 1 ml
N° de catalogue 551-0356
Fournisseur: VARIAN
Aller à :
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Informations de commande: Frits has to be ordered separately
Spécifications
- Type de colonne:Cartouche
- Capacité:1 ml
- Seq:01
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 551-0354Adapter caps for 1, 3 and 6 ml Bond Elut™ cartridgesConnexion Pour la disponibilité1 * 15 ST - 98,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI12131035Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systemsConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 804,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- VARI12131034Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systemsConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 739,00 €