Buffer powder pillows
10,01, ±0,02, Carbonate, bleu, 25 °C, 50
N° de catalogue HACH2227166
Fournisseur:   Hach
Buffer powder pillows
N° de catalogue HACH2227166
Fournisseur:  Hach
Numéro CAS:  
Buffer powder pillows
Buffer powder pillows
10,01, ±0,02, Carbonate, bleu, 25 °C, 50
Numéro CAS:  
Prix
77,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
The unit-dose powder pillows assure buffer freshness and eliminate the possibility of contamination. Each powder pillow prepares 50 ml of buffer solutions of respective pH.
  • Fresh and reliable
  • No danger of contamination
  • Traceable to NIST standards
 : The buffer pillows are delivered in an airtight container and are supplied with a certificate of conformity.
Spécifications
Spécifications
  • Type de tampon de pH:
    Carbonate
  • Cdt:
    50
  • Température de réference:
    25 °C
  • Couleur:
    bleu
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    10,01
Spécifications