Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Product Details & Documents
Les micro-pipettes sont des tubes capillaires en verre à alésage de précision coupés selon des longueurs prédéterminées afin que les volumes de remplissage soient constants et précis. L'action capillaire entraîne le fluide dans le tube et une pression de la poire entraîne sa distribution avec une précision de ±1 %.
Pour un transfert sûr, rapide et propre de liquides en micro-quantités. Pour les applications générales et micro-chimiques dangereuses.
Informations de commande: Inclut 100 pipettes et une poire distributrice.
Spécifications
- Capacité:6,66 µl
- Longueur:72 mm
- Seq:15
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- DRUM1-000-9003Embouts en silicone pour Microcaps®Connexion Pour la disponibilité1 * 3 ST - 6,00 €