Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées

Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées

100/200 µl, rouge
N° de catalogue DRUM2-000-201
Fournisseur:   DRUMMOND
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées
N° de catalogue DRUM2-000-201
Fournisseur:  DRUMMOND
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées

100/200 µl, rouge

Prix
125,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents

These precision calibrated micro pipettes are available in sizes ranging from 1 to 200 µl. Ideal for a variety of uses in liquid transfer work.

  • Fire polished
  • Accuracy of ±0,5%
  • Colour coded micro pipettes with sizes imprinted
  • Anticoagulant treatment for clinical applications (special limited sizes)

Packaging: 250 colour coded micro pipettes, plus one 15" aspirator tube, are supplied in a conveniently designed, easy to store cylinder.

Spécifications
  • Code couleur:
    rouge
  • Capacité:
    100/200 µl
Accessories

Informations sur le produit

  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DRUM2-000-000
    Aspirator tube assembly, 38 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7,20 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.