Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées
1 - 5 µl, blanc
N° de catalogue DRUM2-000-001
Fournisseur:   DRUMMOND
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées
N° de catalogue DRUM2-000-001
Fournisseur:  DRUMMOND
Micro-pipettes, à usage unique, étalonnées
1 - 5 µl, blanc
Prix
102,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 ST
Product Details & Documents
These precision calibrated micro pipettes are available in sizes ranging from 1 to 200 µl. Ideal for a variety of uses in liquid transfer work.
  • Fire polished
  • Accuracy of ±0,5%
  • Colour coded micro pipettes with sizes imprinted
  • Anticoagulant treatment for clinical applications (special limited sizes)
Packaging: 250 colour coded micro pipettes, plus one 15" aspirator tube, are supplied in a conveniently designed, easy to store cylinder.
Spécifications
  • Code couleur:
    blanc
  • Capacité:
    1 - 5 µl
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DRUM2-000-000
    Aspirator tube assembly, 38 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 7,20 €