Test kits, drop count tests
Chromium, model CH-14, 50 - 1000 mg/l Cr(6+), 1 KIT
N° de catalogue HACH222702
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
Le test de comptage de gouttes est un moyen simple, facile et économique de tester de nombreux paramètres tels que le chlore, le chlorure, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone, le sulfite, l'azote, le formaldéhyde, etc.
- Portable - idéal pour une utilisation sur le terrain ou en laboratoire
- Utilisé comme référence rapide ou pour test de confirmation avec indicateur de couleur
- Réactifs fournis avec le kit
Caution: * Certains réactifs peuvent être soumis à réglementation : ils sont signalés par les lettres R/S. N'hésitez pas à nous demander la fiche de sécurité. Pour les autres paramètres existant, nous consulter.
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Chromium, model CH-14
- Plage de mesure:50 - 1000 mg/l Cr(6+)