Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
15,0 µl, 54 mm
N° de catalogue 612-4863
Fournisseur:   DRUMMOND
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
N° de catalogue 612-4863
Fournisseur:  DRUMMOND
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
Micro-pipettes, usage unique, Microcaps®
15,0 µl, 54 mm
Prix
31,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Les micro-pipettes sont des tubes capillaires en verre à alésage de précision coupés selon des longueurs prédéterminées afin que les volumes de remplissage soient constants et précis. L'action capillaire entraîne le fluide dans le tube et une pression de la poire entraîne sa distribution avec une précision de ±1 %.
Pour un transfert sûr, rapide et propre de liquides en micro-quantités. Pour les applications générales et micro-chimiques dangereuses.
Ordering information: Inclut 100 pipettes et une poire distributrice.
Spécifications
  • Capacité:
    15,0 µl
  • Longueur:
    54 mm
  • Seq:
    20
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • DRUM1-000-9003
    Embouts en silicone pour Microcaps®
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - 6,00 €