Bouchons compte-gouttes, WHEATON®
8 - 425, fuchsia
Catalog # 215-4004
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Screw cap made of radiation grade polypropylene.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Variety of colors
Specifications
- Filetage:8 - 425
- Seq:01
- Couleur bouchon:fuchsia
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.