Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
5 ml, 0,05 ml, 0,015 ± ml
N° de catalogue BURK9695-1005
Fournisseur: BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
N° de catalogue BURK9695-1005
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
- Adjusted for Ex
- Blue ring graduations, Schellbach stripe
- Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Documents
BURK9695-1025_TDS_EN BURK9695-1050_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Capacité:5 ml
- Division:0,05 ml
- Tolérance:0,015 ± ml
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCapacitéDisponibilitéPrix
- BURK9695-0528Bouchon sans tube d'alimentation pour flacon de 1000 ml__Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 2,40 €