Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Conteneur en plastique, 20 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
N° de catalogue 28265.446
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot2,5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13962500) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC28265.322_SPEC_FR.pdf P20_VWRC28265.366_SPEC_FR.pdf P20_VWRC28265.446_SPEC_FR.pdf spec_VWRC28265.322 spec_VWRC28265.322_fr
Spécification du produit
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Titre (%):47 - 51 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Conteneur en plastique
- Cdt:20 L