Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Flacon en plastique, 2,5 L
Catalog # 28265.322
Corrosive
Supplier:   VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Catalog # 28265.322
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Flacon en plastique, 2,5 L
CAS Number:  1310-73-2
Price
39,10 €
Log in for availability
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  Caustic soda
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formula:NaOH
  • MDL Number:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:9…10 °C
  • Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Specifications
Specification Test Results
  • Titre (%):
    47 - 51 %
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon en plastique
  • Cdt:
    2,5 L
Specifications