Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fut Plastique, 200 L
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 35% en solution aqueuse, TECHNICAL
N° de catalogue 28221.558
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1310-73-2
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:9…10 °C
- Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot1L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13961000) 200L Plastic drums for liquids UN (ZPACK13950512) 25L Plastic drum for liquids DIN 61 (ZPACK13952500) 5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Packaging Information
P20_VWRC28221.365_SPEC_FR.pdf P20_VWRC28221.445_SPEC_FR.pdf spec_VWRC28221.296 spec_VWRC28221.365 spec_VWRC28221.365_fr
Product specification
Plus
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Product Literature
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Assay:Min. 34 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 50 ppm
- Fe (Iron):Max. 50 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Fut Plastique
- Cdt:200 L