Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé

Sable, TECHNICAL, industriel, lavé

Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue 27461.298
Fournisseur:   VWR Chemicals
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé
N° de catalogue 27461.298
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  14808-60-7
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé
Sable, TECHNICAL, industriel, lavé

Flacon plastique, 1 kg

Numéro CAS:  14808-60-7
Prix
77,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
  • Numéro CAS:14808-60-7
  • Formule:SiO₂
  • Numéro MDL:MFCD02100519
  • Poids moléculaire:60.08 g/mol
  • Point d'ébullition:2230 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:1710 °C
  • Densité:2,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: ~ 2.6 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:238-878-4
Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Solubilité dans l'acide:
    Max. 1 %

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.